Learn More
Eppendorf Deepwell Plate 384/200 μL
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Los recipientes:
Estéril
Limpio para PCR
Cantidad:
120/paq.
40/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 40
Descripción
Las placas de pocillos profundos de polipropileno Eppendorf combinan un nuevo diseño de pocillo con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación. La geometría de los pocillos permite el pipeteo a alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una alta velocidad de centrifugación, lo cual acelera sus procesos de trabajo manuales y automatizados. Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
- Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
- Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
- Alta resistencia a productos químicos
- G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
- LoBind: libre de revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
- Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
- Proteína de LoBind: mínima pérdida de proteínas (menos de 3 % de BSA 1 μg/ml)
- ADN de LoBind: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (sal elevada, fragmentos de ADN cortos)
- Esterilizable en autoclave
- Facilidad de uso automática probada
- Conforme a la norma SBS
- Disponibles opcionalmente con código de barras
Especificaciones
Especificaciones
| Los recipientes | Estéril |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del pocillo | V |
| Cantidad | 40/paq. |