Learn More
Corning™ Recipientes cónicos de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 mL
400 mL
1 L
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Blanco
Natural
Diámetro (métrico):
62 mm
85 mm
105 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 185
paquete de 220
paquete de 80
Descripción
- Resistentes a las roturas y los productos químicos
- Polipropileno transparente o blanco (PP)
- Montado o no montado
Especificaciones
Especificaciones
| Graduated | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (imperial) | 6,7 oz |
| Capacidad (métrico) | 400 mL |
| Color del tapón | Natural |
| Material del cierre | LDPE |
| Color | Natural |
| Diámetro (métrico) | 85 mm |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Mostrar más |