Learn More
Kartell™ Polypropylene Conical Erlenmeyer Flasks
Translusent in design to allow one to view the mixture with ease. Kartell™ Polypropylene Conical Erlenmeyer Flasks are a simple flask that has a variety of applications in both chemistry and biology.
72.30€ - 80.00€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Material | Polipropileno |
Forma | Cónicos |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10633092
|
Kartell™
0146500 |
2000 ml |
72.30€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10602712
|
Kartell™
0146100 |
125 ml |
80.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Diseño translúcido que permite ver la mezcla con facilidad.Los matraces Erlenmeyer cónicos de polipropileno Kartell™ son matraces sencillos que cuentan con una variedad de aplicaciones tanto en química como en biología.
- For general laboratory use
- Provided with standardized neck
- Autoclavable
- Suitable for foodstuff
Especificaciones
Translúcido | |
Cónicos | |
Sí |
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave |