Learn More
BRAND™ Polypropylene Conical Ground Joint Stopper
Marca: BRAND™ 144425
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Fondo cónico | |
NS 19/26 | |
Polipropileno | |
Cuadrada |
1 por unidad | |
Sí | |
Tapón con junta cónica esmerilada |