Learn More
Buerkle™ Conectores reductores de manguera de polipropileno
Código de producto. 10739792 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Para utilizar con:
Manguera de 12 a 16 mm
Manguera de 8 a 12 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 10739792
Marca: Buerkle™ 87030812
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice los conectores de manguera reductores de polipropileno Buerkle™ para crear conexiones entre mangueras grandes y pequeñas.
  • Polipropileno
  • Esterilizables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE, RoHs
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con Manguera de 12 a 16 mm
Cantidad de embalaje 10/Pk.; 10/escala
Color White
Tipo de producto Conector de manguera reductor
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.