Learn More
Fisherbrand™ Criocajas de polipropileno
Utilice estas cajas de polipropileno con insertos de rejilla para almacenamiento a temperaturas muy bajas. Las criocajas de polipropileno Fisherbrand ™ son idóneas para el almacenamiento y transporte de muestras.
25.72€ - 89.44€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Forma | Cuadrada |
Tipo | Caja criogénica |
Temperatura máxima | 121°C |
Temperatura mín. (métrico) | -90°C |
Código de producto | Marca | Color | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11856903
|
Fisherbrand™
FB71389 |
Azul | 1 a 2 mL |
86.35€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11896903
|
Fisherbrand™
FB71397 |
Verde | 3 a 5 mL |
33.50€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11806913
|
Fisherbrand™
FB71399 |
Azul | 3 a 5 mL |
77.05€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11846903
|
Fisherbrand™
FB71387 |
Verde | 1 a 2 mL |
25.72€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11856893
|
Fisherbrand™
FB71381 |
Natural | 1 a 2 mL |
89.44€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11836903
|
Fisherbrand™
FB71385 |
Rojo | 1 a 2 mL |
88.82€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11866903
|
Fisherbrand™
FB71391 |
Natural | 3 a 5 mL |
34.84€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11886903
|
Fisherbrand™
FB71395 |
Rojo | 3 a 5 mL |
35.55€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11826903
|
Fisherbrand™
FB71383 |
Amarillo | 1 a 2 mL |
34.80€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11876903
|
Fisherbrand™
FB71393 |
Amarillo | 3 a 5 mL |
79.05€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12972141
|
Fisherbrand™
FB71382 |
Negro | 81 Puestos |
32.90€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Esterilizable en autoclave, resistente a temperaturas de - 90°C a +121°C
- Polipropileno de alta calidad
- Disponibles en color natural y varios colores
- Rejilla de 81 puestos y 9 x 9, con codificación numérica
- Bisagra sólida con tapa a presión segura
- Apilables para el transporte seguro
- Orificios de drenaje en la parte inferior para líquidos de condensación
- Insertos de rejilla extraíbles
- También se pueden utilizar para recipientes grandes si se retiran los insertos de rejilla. Para el almacenamiento y transporte de muestras.
Especificaciones
Polipropileno | |
Caja criogénica | |
-90°C | |
133 mm |
Cuadrada | |
121°C | |
5 Paq. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Criocajas de polipropileno