Learn More
BRAND™ Criotubo de polipropileno
Fabricados con polipropileno. Los tubos criogénicos con tapones de rosca externos BRAND™ incluyen una gran zona de rotulación esmerilada e insertos de tapón de color para ofrecer una identificación de muestras sencilla. Graduados, fondo en forma de U con un diámetro exterior de 12,5 mm. Estériles y sin ARNasa, ADNasa, ADN ni endotoxinas. Estabilidad de temperatura a - 196 °C y esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar).
Marca:  BRAND™ 114833
358.55 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10410381
  • 469.00€ / paquete de 1000
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Fabricados con polipropileno
  • Graduados
  • Diámetro exterior: 12,5mm
  • Fondo en U
  • Gran área de escritura esmerilada e insertos de tapón de color para facilitar la identificación de muestras.
  • Estables hasta los – 196 °C.
  • Esterilizados con radiación γ (SAL 10-6) y esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar).
  • DIN EN 285, con marcado CE de acuerdo con la directiva IVD 98/79 CE.
  • Los tubos criogénicos son estériles y no contienen ARNasa, ADNasa, ADN o endotoxinas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
DIN EN 285
Tubo criogénico
3,0 mL
Polipropileno
Hasta 3,0 ml
Polipropileno
70 mm
12,5 mm
Esterilizable en autoclave
Fondo en U de autoestable
Externo
Tapón de rosca
Estéril
Tapón de rosca
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote4285404817 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/03/2025 Catalog Number114833
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Criotubo de polipropileno > Inferior: Autoestable; capacidad: 3 ml; incluye rosca externa