Learn More
Buerkle™ Conectores en T cilíndricos de polipropileno
Fabricados con polipropileno para alta resistencia térmica. Los conectores cilíndricos en T de polipropileno Buerkle™ resisten temperaturas de hasta 135 °C.
Marca: Buerkle™ 8705-0006
10.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Conector de manguera cilíndrica en ángulo transversal- Polipropileno
- Esterilizable en autoclave hasta + 121 °C
- Adecuado para productos alimenticios
- Disponibles en una amplia gama de diámetros para mangueras de varios tamaños
Especificaciones
Productos alimenticios de la UE, RoHs | |
Polipropileno | |
10/Pk.; 20/escala | |
Cilíndrico en T | |
de 135 °C |
Esterilizables en autoclave | |
Manguera de 5 a 7 mm | |
Resistente a un temperatura de hasta 135 °C | |
Transparente | |
Conector en T |
Título del producto
Buerkle™ Conectores en T cilíndricos de polipropileno > Para diámetros: Entre 5 y 7mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido