Learn More
Buerkle™ Polypropylene Cylindrical 4-Way Hose Connectors
Polypropylene Cylindrical 4-Way Hose Connectors to connect hoses. Useful for extending, connecting, branching, joining and repairing hoses in the laboratory.
Marca: Buerkle™ 8708-0014
21.38 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06050kg
Descripción
- PP, resistentes a temperaturas de hasta 135 °C
- PVDF, resistente a temperaturas de hasta + 160 °C, muy resistente a productos químicos
- Esterilizable
Especificaciones
Conector de 4 vías | |
13 a 15 mm | |
Polipropileno | |
10/paq. | |
Esterilizables | |
Transparente |
Productos alimenticios de la UE, RoHs | |
Esterilizables en autoclave | |
Tubos con diámetro de 13 a 15 mm | |
Resistente a un temperatura de hasta 135 °C | |
Cilíndrico en X | |
de 135 °C |