Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta estándar desechables de polipropileno
Código de producto. 11857302
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 μl
1000 μl
Color:
Amarillo
Azul
Longitud (métrico):
4,8cm
5 cm
7cm
7,3cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 11857302
Marca: Fisherbrand™ 163007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice puntas de pipetas estándar desechables de polipropileno Fisherbrand™ en el laboratorio. Están fabricadas con polipropileno de primera clase y son desechables, esterilizables en autoclave y están envasadas en una bolsa estéril.
  • Esterilizables en autoclave
  • Desechables
  • Polipropileno
  • Embalaje en una bolsa estéril
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 μl
Color Azul
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 7cm
Estilo de punta Universal
Desechables Sí
Para utilizar con (equipo) Eppendorf, Thermo Scientific Finnpipette, Sartorius Biohit, Handrop, Socorex