Learn More
Multiroir™ Cajones de polipropileno apilables
Almacene y mantenga organizados artículos en polipropileno de protección con el cajón de polipropileno apilable Multiroir™. Disponibles en blanco o gris oscuro, los cajones son apilables y tienen capacidad de deslizamiento de cajón para mayor facilidad de uso y comodidad gracias a su tamaño reducido.
Marca: Multiroir™ 18307
Descripción
- Apilable
- Bordes levantados para facilitar el apilado y el deslizamiento
- Tapa ajustada
Especificaciones
25 L | |
Polipropileno | |
Cajón | |
Bordes levantados | |
320 mm |
Gris | |
Rectangulares | |
1 unidad | |
410 mm | |
220 mm |
Título del producto
Multiroir™ Cajones de polipropileno apilables > Dimensiones: 410 x 220 mm (Pr. x Al.); capacidad: 25 l; color: Gris oscuro
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido