Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas Kimtech™ Pure W4
Toallitas Kimtech™ Pure W4, aptas para entornos de salas limpias ISO clase 4 o superior Perfectas para la limpieza en seco de superficies y equipos de uso crítico en los sectores farmacéutico, de biotecnología, de dispositivos médicos y de procesamiento de alimentos. 22,8 cm (An). Bolsa doble dentro de una caja.
Marca: Kimberly-Clark™ 7646
88.60 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.49480kg
Descripción
- Hojas básicas blancas 100 % de polipropileno con nivel bajo de formación de pelusas
- Perfectas para el sector farmacéutico, de biotecnología, dispositivos médicos y procesamiento de alimentos
- Aptas para entornos de salas limpias ISO clase 4 o superior
- Resistentes a ácidos, bases y disolventes.
- Embolsado doble con revestimiento interno.
Especificaciones
Paño seco | |
229 mm | |
ISO Clase 4 | |
500 paq. |
229 mm | |
Polipropileno | |
Blanco |