Learn More
Cole-Parmer™ Conjunto de paletas de doble hoja de polipropileno
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
60 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- 1 year warranty
- For use in narrow-necked vessels
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 2.4 in. |
| Diámetro del eje (imperial) | 0,3 in |
| Diámetro (métrico) | 60 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 7,9 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilice estos conjuntos de paletas de plástico para mezclar la mayoría de soluciones corrosivas y ácidos. |
| Longitud (imperial) | 13,8 in |
| Longitud (métrico) | 350,83 mm |
| Tipo | Conjunto de paleta de doble hoja |
| Material | Polipropileno |