Learn More
Cole-Parmer™ Espátula biodegradable de un solo uso EcoSpatula
Espátula de un solo uso, biodegradable y respetuosa con el medio ambiente. La espátula biodegradable de un solo uso EcoSpatula Cole-Parmer™ es resistente a ácidos y bases diluidos.
Marca: Cole-Parmer™ 17261
85.35 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Reduce los residuos de vertederos
- Se biodegrada un promedio del 13,9 % en los primeros 162 días
- Construcción de polipropileno con aditivo EcoPure para fomentar la biodegradación
- Cumple con la FDA en cuanto a aplicaciones de contacto con alimentos
- Resistentes a bases y ácidos diluidos.
- Resistente a roturas en nitrógeno líquido.
- Adecuada para la composición de aplicaciones estériles
- Presenta un extremo de pala y un extremo de cuchara con un núcleo hueco para reducir la transferencia de calor y frío
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
300 paq. | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
144 mm |
Título del producto
Cole-Parmer™ Espátula biodegradable de un solo uso EcoSpatula > Longitud: 144mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido