Learn More
MP Biomedicals™ Tubos de polipropileno vacíos FastPrep
Marca: MP Biomedicals™ 115076200
215.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21901" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
Tubo FastPrep vacío | |
Polipropileno | |
Utilizar con tapones codificados por colores | |
500 x 2 mL | |
130°C a 171°C |
2 ml | |
Para homogeneizar muestras | |
46 mm | |
500 x 2 mL |