Learn More
Brand™ Polypropylene Wide Neck Erlenmeyer Flasks
Flasks with high clarity for visibility of contents during routine laboratory procedures.
38.40€ - 54.65€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10799581
|
Brand™
93172 |
100 ml |
38.40€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11888381
|
Brand™
93175 |
250 ml |
53.80€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10465221
|
Brand™
93185 |
1000 ml |
54.65€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Provided with screw cap closure
- With blue graduation marks
- Neck with standard ground socket
- Provided in packs of 6, except for 1000mL flask, which comes in a pack of 4
Especificaciones
Polipropileno | |
Tapón de rosca |