Learn More
Cole-Parmer™ Soporte de filtros de polipropileno Advantec™
Utilice estos soportes de polipropileno para la ultralimpieza y esterilización de líquidos bajo presión, o para el muestreo aséptico de líquidos y gases. Los soportes de filtros de polipropileno Advantec™ incluyen pantallas dobles del soporte de polipropileno y juntas tóricas de silicona.
Marca: Cole-Parmer™ 06623-22
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
Monte soportes de manera rápida y eficaz sin desgarros de membrana gracias al tapón de entrada especialmente diseñado y el bloqueo exterior. Las pantallas dobles del soporte permiten el flujo en ambas direcciones. El soporte de 47 mm dispone de un conector NPT(M) de ¼ pulg en la entrada y la salida. También cuenta con una conexión Luer Slip hembra.- La temperatura de funcionamiento máxima (líquidos) es de 80 °C
- La presión de funcionamiento máxima es de 71 psi (4,8 bar)
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1 unidad | |
1 unidad | |
50 mm |
Polipropileno | |
1 unidad | |
65 mm |