Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de microtubos flotantes de polipropileno
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
16 microtubos de 1,5/2 ml
20 microtubos de 1,5/2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
- Las patas extraíbles ofrecen dos opciones:
- Sujete las patas de modo que la gradilla quede en posición vertical sobre la parte superior del banco
- Separe las piernas para que las muestras puedan salir rápidamente empujando hacia abajo sobre cualquier superficie.
- Mide 60 mm de altura incluyendo las piernas
- No se recomiendan para la esterilización en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Tipo | Microfuge Rack |
| Admite | 16 microtubos de 1,5/2 ml |
| Incluye | Patas extraíbles |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Cuadrada |
| Longitud (métrico) | 102 mm |
| Anchura (métrico) | 102 mm |
| Altura (métrico) | 60 mm |