Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo de polipropileno, 72 x 16 mm
GREENER_CHOICE
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo de polipropileno Fisherbrand™ de 72 x 16 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
Marca:  Fisherbrand™ HS27552C
100.70 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15340440
  • 106.00€ / paquete de 8
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con polipropileno.
  • Ofrecen buena resistencia química y resistencia al calor (de 0 a 110 °C)
  • No se recomiendan para la esterilización en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
No esterilizable en autoclave
Tubos (16 mm), Tubos (de 5 a 10 ml)
72
2 Tiers
No estéril
8/paq.
127 x 250 x 70 mm
5 in
9.8 in.
2,8 in
6 x 12
Verde
Polipropileno
Aberturas en forma de lágrima
Yes, When Empty
Tubos de ensayo de 5 a 10 ml
De 0 °C a 110 °C
127 mm
250 mm
70 mm
16 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo de polipropileno, 72 x 16 mm > Color: verde, dimensiones (An x P x Al): 127 x 250 x 70 mm