Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo de polipropileno, 72 x 16 mm
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo de polipropileno Fisherbrand™ de 72 x 16 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
Marca: Fisherbrand™ HS27552D
109.25 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricadas con polipropileno.
- Ofrecen buena resistencia química y resistencia al calor (de 0 a 110 °C)
- No se recomiendan para la esterilización en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
No esterilizable en autoclave | |
Tubos (16 mm), Tubos (de 5 a 10 ml) | |
72 | |
2 Tiers | |
No estéril | |
8/paq. | |
127 x 250 x 70 mm | |
5 in | |
9.8 in. | |
2,8 in |
6 x 12 | |
Magenta | |
Polipropileno | |
Aberturas en forma de lágrima | |
Yes, When Empty | |
Tubos de ensayo de 5 a 10 ml | |
De 0 °C a 110 °C | |
127 mm | |
250 mm | |
70 mm | |
16 mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30