Learn More
Brand™ Soportes de embudos de polipropileno
Para 2 embudos con diámetro exterior superior de 50 a 120 mm.
Marca: Brand™ 148502
105.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se montan fácilmente en varillas de soporte con un diámetro exterior de 8 a 14 mm
- Incluye tuerca de bloqueo
- Se suministra en un paquete de 5
Especificaciones
Tuerca de bloqueo | |
Polipropileno | |
2 embudos | |
5/paq. |
Título del producto
Brand™ Soportes de embudos de polipropileno >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido