Learn More
Kartell™ Soporte de embudo de polipropileno
Fabricados con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Los soportes de embudos de polipropileno Kartell™ admiten diversos tipos y tamaños de embudo.
Marca: Kartell™ 0026800
Descripción
Fabricados con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad.Los soportes de embudos de polipropileno Kartell™ admiten diversos tipos y tamaños de embudo.
- Se suministran con dos olivas para el ajuste hermético en las varillas de soporte
- Disponibles en estilo de herradura para embudos de separación de mayor tamaño y en estilo circular para embudos pequeños
- El soporte circular se puede utilizar con embudos para polvo con diámetro de tubo no superior a 35 mm
- Soporte en forma de herradura
Especificaciones
varilla de soporte y embudos de 25 a 170 mm, embudos para polvo sin adaptador | |
2 olivas para su uso con varillas de 8 a 14 mm, adaptador para embudos de tan solo 25 mm | |
1 unidad | |
Soporte de embudo |
Polipropileno | |
Una | |
Circular |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Special Offers
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.