Learn More
Brady™ Bloqueo reforzado con fibra de vidrio y polipropileno para disyuntores
Marca: Brady™ 065965
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Bloqueo de disyuntor sin orificios | |
Nailon relleno de fibra de vidrio modificado por impacto | |
Bloqueo de interruptor sin orificio: dispositivo de 277 voltios | |
24 mm | |
56 mm |
Rojo/negro | |
UL 94 HB | |
56,00 x 24,10 mm | |
6 paquete |