Learn More
Huenersdorf™ Vaso de precipitados graduado de polipropileno con asa cerrada y 2 escalas
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Vaso de precipitados de polipropileno
- Graduados
- Escala grabada en azul
- Escala moldeada por inyección
- Transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 175 mm |
| Capacidad (métrico) | 3000 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso en el laboratorio, el taller y el hogar |
| Altura (métrico) | 238 mm |
| Incluye | Con escala moldeada por inyección y escala grabada en azul |
| Incrementos | 50 ml |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Mostrar más |