Learn More
Hirschmann™ Vasos de precipitados graduados de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
600 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
- Polypropylene construction
- With spout
- Translucent
- Blue imprinted graduation
- Conforms to DIN 12 331/ISO 7056
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Clear |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | PMP |
| Altura (métrico) | 60mm |
| Incrementos | 10mL |
| Tipo | Beaker |
| Graduated | Sí |