Learn More
Hirschmann™ Vasos de precipitados graduados de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Descripción
- Polypropylene construction
- With spout
- Translucent
- Moulded, blue graduation
Especificaciones
Especificaciones
Color | Translúcido |
Capacidad (métrico) | 100 mL |
Material | Polypropylene |
Altura (métrico) | 80mm |
Incrementos | 2mL |
Tipo | Beaker |
Graduated | Sí |
Título del producto
Hirschmann™ Vasos de precipitados graduados de polipropileno >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido