Learn More
Eppendorf™ Microtubos graduados de polipropileno
Utilice estos tubos para manipular de forma segura muestras valiosas y tóxicas, así como sustancias radiactivas. Los microtubos graduados de polipropileno Eppendorf™ incluyen una tapa con bisagra con un gancho pequeño que encaja alrededor del borde del tubo.
Marca: Eppendorf™ 0030120094
68.45 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.17000kg
Descripción
Utilice estos tubos para manipular de forma segura muestras valiosas y tóxicas, así como sustancias radiactivas. Los microtubos graduados de polipropileno EppendorfTM incluyen una tapa con bisagra con un gancho pequeño que encaja alrededor del borde del tubo.
- Las sustancias biopeligrosas pueden eliminarse, sin aerosoles, a través de una membrana delgada en el centro de la tapa con una cánula
- La tapa se abre fácilmente con una mano
- Los tubos de 0,5 ml, 1,5 ml y 2 ml están provistos de una escala de graduación y varia superficies de escritura
- El tubo de 0,5 ml está optimizado para su uso en experimentos de PCR*
- Los paquetes de colores variados son una mezcla de amarillo, rojo, azul, verde e incoloro
- Micropedal esterilizable en autoclave para la suspensión de pellets
- Puede centrifugarse hasta 23,500 x gr
Especificaciones
25000xg | |
2mL | |
Polipropileno | |
1000/paq. | |
Sí |
Sí | |
Incolora | |
PCR, centrifugación | |
Eppendorf Quality | |
Tapa hermética |