Learn More
Eppendorf™ Microtubos graduados de polipropileno
GREENER_CHOICE
Utilice estos tubos para manipular de forma segura muestras valiosas y tóxicas, así como sustancias radiactivas. Los microtubos graduados de polipropileno Eppendorf™ incluyen una tapa con bisagra con un gancho pequeño que encaja alrededor del borde del tubo.
Marca:  Eppendorf™ 0030120086
51.49 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Product Code. 10509691
  • 54.32€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Edge
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Utilice estos tubos para manipular de forma segura muestras valiosas y tóxicas, así como sustancias radiactivas. Los microtubos graduados de polipropileno EppendorfTM incluyen una tapa con bisagra con un gancho pequeño que encaja alrededor del borde del tubo.
  • Las sustancias biopeligrosas pueden eliminarse con una cánula, sin que contengan aerosoles, a través de una membrana delgada en el centro del tapón
  • La tapa se abre fácilmente con una mano
  • Los tubos de 0,5 ml, 1,5 ml y 2 ml están provistos de una escala de graduación y varia superficies de escritura
  • Entre los colores del paquete variado hay amarillo, rojo, azul, verde y transparente
  • Micromano de mortero esterilizable en autoclave para resuspender sedimentos
  • Puede centrifugarse hasta 23 500 × gr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Incolora
Applications requiring high general quality, but no special purities
1000/paq.
Sí
30000 xg
1,5 ml
Polipropileno
centrifugación
Eppendorf Quality
Tapa hermética
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eppendorf™ Microtubos graduados de polipropileno > Color: Incoloro; capacidad: 1,5 ml
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.