Learn More
VITLAB™ Frascos lavadores de boca ancha de 500 ml VITsafe™
Click to view available options
Chemical Label:
Acetona
Acetonitrilo
Agua destilada
Cloruro de metileno
Etanol
Ethyl Acetate
Isopropanol
Metanol
Metiletilcetona
N,N-dimetilformamida
Tolueno
Descripción
- Fabricados de PE-LD (o PP para acetona y MEK), tubo de pulverización de PP
- Cumple con la Directiva (CE) n.º 1272/2008 (GHS)
- Impreso con:
- Nombre del material en alemán, inglés, francés y español
- Fórmula química, n.º de CAS, pictograma de riesgo, palabra de señal
- Frases de riesgo (frases H), frases de seguridad (frases P), así como el código NFPA
- Chorro de pulverización preciso y recirculación del medio optimizada a través del tubo de pulverización continua
- El diseño del tapón de ventilación VENT-CAP evita casi toda la sobrepresión estática lo que elimina las fugas o los goteos
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Guardar y almacenar |
Incluye | Impresión y tubo de nebulización |
Material | Polipropileno |
Color del tapón | Rojo |
Certificaciones/conformidad | Directiva (CE) n.º 1272/2008 (GHS) |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Altura (métrico) | 166 mm |
Chemical Label | Metiletilcetona |
Mostrar más |
Título del producto
VITLAB™ Frascos lavadores de boca ancha de 500 ml VITsafe™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido