Learn More
VITLAB™ Vasos de precipitados de polipropileno Griffin
Fabricados con polipropileno de gran transparencia para una visibilidad óptima. Los vasos de precipitados Griffin de polipropileno Vitlab™ se han grabado con una escala azul en relieve de fácil lectura para una medición precisa.
Marca: VITLAB™ 610081
Descripción
- Muy transparente
- Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
- Esterilizables en autoclave con condiciones a 121 °C, para el diseño con graduaciones en relieve
- Adecuado para productos alimenticios
- Fabricados de acuerdo con ISO 7056
Especificaciones
Translúcido | |
250 mL | |
95mm | |
125 °C | |
Autoclavable | |
ISO 7056 |
77mm | |
Polypropylene | |
25mL | |
Beaker | |
Sí | |
Escala de graduación moldeada e impresa |