Learn More
Mutexil™ Monos de combinación con capucha de polipropileno
Click to view available options
Tamaño:
L
XL
2XL
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
Buzo de PP no tejido con capucha, elástico en el tobillo, muñeca y espalda + cierre con cremallera y dos bolsillos
- Desechables
- PP 40 g/m2
- Para mantenimiento, visitas a lugares de producción
- Para entornos no peligrosos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Combinación |
| Tamaño | XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |