Descripción
Conector de manguera recto cilíndrico con boquillas cónicas
- Polipropileno
- Esterilizable en autoclave hasta + 121 °C
- Adecuado para productos alimenticios
- Disponibles en una amplia gama de diámetros para mangueras de varios tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE, RoHs |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Manguera de 7 a 10 mm |
| Cantidad de embalaje | 10/Pk.; 10/escala |
| Forma | Recto |
| Color | White |
| Tipo de producto | Conector de tubos de manguera |