Learn More
Buerkle™ Conectores rectos de polipropileno con boquillas cónicas
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Para utilizar con:
Manguera de 11 a 14 mm
Manguera de 13 a 15 mm
Manguera de 3 a 5 mm
Manguera de 5 a 7 mm
Manguera de 7 a 10 mm
Manguera de 9 a 12 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Beskrivning
Conector de manguera recto cilíndrico con boquillas cónicas
- Polipropileno
- Esterilizable en autoclave hasta + 121 °C
- Adecuado para productos alimenticios
- Disponibles en una amplia gama de diámetros para mangueras de varios tamaños
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE, RoHs |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Manguera de 13 a 15 mm |
| Cantidad de embalaje | 10/Pk.; 10/escala |
| Forma | Recto |
| Color | White |
| Tipo de producto | Conector de tubos de manguera |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering