Learn More
Buerkle™ Conectores de tubos de manguera de polipropileno con boquillas cilíndricas
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Polipropileno
- Resistentes a temperaturas de hasta + 135 °C máximo.
- Esterilizables
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE, RoHs |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Manguera de 3 a 5 mm |
| Cantidad de embalaje | 10/Pk.; 20/escala |
| Propiedades de resistencia | Resistente a un temperatura de hasta 135 °C |
| Forma | Recto |
| Color | Transparente |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 135 °C |
| Tipo de producto | Conector de tubos de manguera |