Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Fire extinguisher
Sign compliant to ISO 7010.
13.85€ - 19.40€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | Polipropileno |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Grosor | 1,501 mm |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15674357
|
Brady™
816889 |
250 mm | 250 mm |
13.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15694357
|
Brady™
816892 |
400 mm | 400 mm |
19.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
1,501 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre rojo |
Polipropileno | |
Interiores y exteriores | |
De - 40 °C a 120 °C | |
Globales |