Learn More
Mutexil™ Batas de laboratorio de polipropileno
Click to view available options
Tamaño:
XL
2XL
3XL
Color:
Azul
Blanco
Descripción
Bata de laboratorio de PP no tejida con cierre a presión y bolsillos
- Desechables
- PP 40 g/m2
- Para mantenimiento, visitas a lugares de producción
- Para entornos no peligrosos
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
Tamaño | XL |
Sexo | Unisex |
Material | Polipropileno |
Color | Azul |
Estilo de manguito | Elástico |
Desechables | Sí |
Esterilidad | Estéril |
N.º de bolsillos | 2 |
Para utilizar con (aplicación) | Para entornos no peligrosos con un cambio de ropa de alta frecuencia |
Título del producto
Mutexil™ Batas de laboratorio de polipropileno >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido