Learn More
Brady™ Cinta para etiquetas de polipropileno para BradyJet J4000
Este material de polipropileno B-7425J es ideal para GHS y otras aplicaciones de identificación a todo color en las que se requiere resistencia a productos químicos agresivos.
289.00€ - 574.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Material | Polipropileno receptivo para inyección de tinta |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17449222
|
Brady™
152783 |
57,1 mm |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17459222
|
Brady™
152784 |
101,6 mm |
355.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17469222
|
Brady™
152785 |
152,4 mm |
574.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17479222
|
Brady™
152786 |
203,2 mm |
N/A
|
N/A | |||||
Descripción
- El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por inyección de tinta
- La opción de etiquetado de GHS a todo color y bajo coste resiste la exposición a productos químicos
- Temperatura de servicio de -80 °C a 70 °C
- Se necesita un cartucho de tinta para imprimir este material
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Polipropileno receptivo para inyección de tinta | |
No estéril | |
Impresora de etiquetas en color BradyJet J4000 | |
1 cinta | |
0,13 mm |
Acrílico permanente | |
Mate | |
Inyección de tinta | |
Identificación de comunicación de peligros, etiquetado de equipos, etiquetado de laboratorios, identificación general | |
1 | |
De -80 °C a +70 °C | |
30,5 m |