Learn More
Brady™ Polypropylene Labels for BradyJet J4000
This B-7425J polypropylene material is ideal for GHS and other full-color identification applications where resistance to harsh chemicals is required.
301.00€ - 779.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Material | Polipropileno receptivo para inyección de tinta |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | Repetición vertical (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | Repetición vertical (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17499212
|
Brady™
152778 |
85 mm | 55 mm | 92,1 mm |
313.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17429222
|
Brady™
152781 |
133,4 mm | 203,2 mm | 142,9 mm |
390.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17409222
|
Brady™
152779 |
155 mm | 104,9 mm | 161,9 mm |
477.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17419222
|
Brady™
152780 |
254 mm | 177,8 mm | 266,7 mm |
301.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17439222
|
Brady™
152782 |
279,4 mm | 203,2 mm | 292,1 mm |
779.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Matte white polypropylene with acrylic adhesive is Inkjet printable
- Low-cost, full-color GHS labeling option withstands chemical exposure
- Service temperature of -80°C to 70°C
- An ink cartridge is required to print this material
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Polipropileno receptivo para inyección de tinta | |
No estéril | |
Impresora de etiquetas en color BradyJet J4000 | |
Rectángulo | |
0,13 mm |
Acrílico permanente | |
Mate | |
Inyección de tinta | |
Identificación de comunicación de peligros, etiquetado de equipos, etiquetado de laboratorios, identificación general | |
1 | |
De -80 °C a +70 °C |