missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Equip Labo™ Campana extractora de laboratorio de polipropileno
Descripción
- Dimensiones de 180 x 80 x 155 cm
- Panel posterior en polipropileno más resistente a productos químicos
- Debe conectarse a la rejilla un canalón para la recuperación de condensados.
- descarga
- Campana extractora fabricada de material de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Campana extractora de laboratorio |
| Tipo de iluminación | Tubo fluorescente |
| Material | Polipropileno |
| Certificaciones/conformidad | NFX 15-210 clase B y EN 14175 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Anchura (métrico) | 150 cm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
