Learn More
Equip Labo™ Campana extractora de laboratorio de polipropileno
Completa, robusta y fiable campana extractora de laboratorio de polipropileno con panel posterior de polipropileno resistente a productos químicos.
Marca: Equip Labo™ 2654
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Paredes de melamina en campanas de vapores estándar y laminado blanco que repele el agua con clasificación contra incendios M1 en laboratorios y campanas de vapores
- Ventana plegable de vidrio Sécurit ™, grosor 8 mm
- Bloqueo de la abertura a 40 cm de la superficie de trabajo
- Iluminación por tubo fluorescente sin deslumbramiento
- Panel de control, anemómetro y alarma sonora y visual en el poste derecho de la campana de vapores
- Conexión a la extracción de 200 mm de diámetro
- Velocidad media frontal 0,3 m/s mínimo
- Panel posterior de polipropileno más resistente a productos químicos
Especificaciones
Campana extractora de laboratorio | |
Polipropileno | |
1 unidad |
Tubo fluorescente | |
XPX 15-206 | |
120 cm |