missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Bandeja de laboratorio de polipropileno
Marca: VITLAB™ 165094
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Especificaciones
Blanco | |
130 mm (fondo interior), 180 mm (borde) | |
Bandeja de laboratorio | |
Rectangulares |
42 mm | |
Polipropileno | |
180 mm (fondo interior), 230 mm (borde) |