Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno con graduaciones impresas en azul
32.24 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Descripción
Fabricadas en polipropileno altamente translúcido para una mayor durabilidad, claridad y buena resistencia química.Los vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ con graduaciones azules impresas proporcionan una solución económica y segura para la agitación, mezcla y dispensación de líquidos en el laboratorio.
- Las graduaciones permanentes impresas en azul proporcionan claridad y reproducibilidad
- Esterilizable en autoclave a + 121 °C durante 10 minutos
- Soporta 100 °C de trabajo continuado
- Clase B, perfil bajo
- Conforme a ISO 7056-1981 (E) y BS 5404 Parte 1
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Color | Translúcido |
Diámetro exterior (métrico) | 34 mm |
Capacidad (métrico) | 25 ml |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
Altura (métrico) | 49 mm |
Incrementos | 1 ml |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 100 °C para trabajo continuado |
Tipo | Vaso de precipitados |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |