Learn More
Kartell™ Probetas de medición de perfil bajo de polipropileno
BIOPHARMA
Código de producto. p-8000634
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
1000 ml
2000 mL
Graduaciones:
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
200 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 10284751
Marca: Kartell™ 0082300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con polipropileno para una mayor durabilidad y una excelente resistencia química. Las probetas de medición de perfil bajo de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para la medición y la mezcla de líquidos en el laboratorio.
Fabricadas con polipropileno para una mayor durabilidad y una excelente resistencia química.Las probetas de medición de perfil bajo de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para la medición y la mezcla de líquidos en el laboratorio.
  • Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan claridad y reproducibilidad
  • La estructura de polipropileno puede soportar temperaturas de hasta 120 °C
  • Perfil bajo, base circular para mayor estabilidad
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 mL
Material Polipropileno
Tolerancia ±50 ml
Báscula Graduaciones permanentes moldeadas
Diámetro (métrico) 92 mm
Cantidad 1Each
Graduaciones 20 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Temperatura máxima 120 °C
Subdivisión 20 ml
Forma Cilíndrico
Base Type Circular
Altura (imperial) 14,56 in
Altura (métrico) 370 mm
Tipo Probeta de medición graduada