Learn More
Masterflex™ Racores para tubos dentados estándar Luer
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales. Las conexiones Luer ADCF de polipropileno Cole-Parmer™ son ideales para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas las jeringas o tubos pequeños. Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
Marca:  Masterflex™ 30800-06
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15173139
  • 41.65€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 18-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales.Los accesorios Luer ADCF de polipropileno Cole-ParmerTM son ideales para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas las jeringas o tubos pequeños.Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso. Elija entre una amplia gama de tamaños, desde 1,52 a 6,35 mm (de 1⁄16 a 1⁄4 pulgadas), con numerosas opciones de conexión.
  • Fabricado a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
  • En conformidad con los estándares ISO 594-1
  • Fabricado con polipropileno natural sin componentes de origen animal
  • Cumple las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Muy buena resistencia química
  • Temperatura máxima de 87,7 °C (190 °F)
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
Aplicaciones de uso general y de un solo uso
Luer hembra ADCF para adaptador dentado J de 6,35 mm (0,25 pulgadas)
Adaptador dentado en J de 10 cm (4 pulg.)
25 paq.