Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Manifold
Expand your flow and line capacity
Marca:  Cole-Parmer™ 31522-29
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11775258
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Fabricado con polipropileno duradero.
  • Disponibles en diversas configuraciones para adecuarse a una amplia gama de aplicaciones.
Especificaciones
Especificaciones
Colector de polipropileno; 10 salidas; NPT(hembra) de entrada de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
27,31 cm
0 °C
3,81 cm
150 psi
de 99 °C
Polipropileno
32 °F
1/2 in
3,81 cm
210 °F