Learn More
Buerkle™ Bidón medidor industrial apilable
12.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3000 mL
Descripción
- Adecuado para aplicaciones industriales.
- Incluye dos escalas de medición grabadas:
- Transparente y con letras azules.
- Asa ergonómica, disponible en un diseño cerrado para estabilidad especial o con mango abierto para poder apilar y ahorrar espacio.
- Fabricado en polipropileno y muy resistente a ácidos, bases y productos químicos.
- Transparente
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 175mm |
Altura (métrico) | 238 mm |
Tipo de producto | Bidón |
Capacidad (métrico) | 3000 mL |
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
Incluye | Con mango ergonómico abierto |
Material | Polipropileno |
Cantidad | Cada uno |
Graduaciones | 50 ml |