Learn More
BRAND™ Polypropylene Measuring Pipettes
High clarity polypropylene construction. Calibrated to deliver and resistant to breakage.
138.00€ - 164.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Calibrado | Sí |
Calibración | Para el suministro |
Material | Polipropileno |
Graduado | Sí |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11813920
|
BRAND™
27613 |
10 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11718168
|
BRAND™
27607 |
1 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11803920
|
BRAND™
27612 |
5 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Polypropylene construction, type 3 plastic
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Subdivisions: 0.1mL
- Supplied in packs of 12
- Exposure to temperatures up to 60°C will not cause permanent exceeding of error limits
- Cleaning temperature below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Para el suministro | |
Sí | |
0,1 ml | |
12/paq. |
Sí | |
Polipropileno | |
Azul | |
Impreso |