Learn More
Buerkle™ Cuchara dosificadora de polipropileno
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Longitud (métrico):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Anchura (métrico):
34 mm
44 mm
55 mm
70 mm
90 mm
118 mm
134 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Pala graduada universal para llenado y medición de polvos y gránulos. Para la medición exacta, la pala graduada debe llenarse en exceso y el exceso en el borde superior de la pala debe limpiarse.
- Hechos de polipropileno duradero
- Alta resistencia a productos químicos
- Volumen calibrado cuando está lleno hasta el borde
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 33.81 oz. |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Cuchara medidora |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el llenado y la medición de gránulos y polvos |
| Anchura (métrico) | 134 mm |
| Material | Polipropileno |
| Longitud (métrico) | 385 mm |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction