Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para microtubos de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11918084 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Natural
Rojo
Rosa
Varios
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 11918084
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene microtubos de 1.5 a 2.0 ml en gradillas codificadas por colores. La gradilla para microtubos de polipropileno Fisherbrand™ almacena hasta 80 viales de rosca para uso de sobremesa, almacenamiento o transporte de muestras. Las gradillas codificadas por colores incluyen coordenadas moldeadas y asas para facilitar la manipulación. Esterilizables en autoclave y aptas para congelación.
Popular gradilla estilo fracción-colector-placa
  • Tiene una capacidad para 80 microtubos de tapón de rosca o viales criogénicos en pocillos de 1 mm de diámetro
  • Almacena tubos de 1,5 a 2 ml en una disposición compacta (matriz de 5 x 16)
  • Codificada por colores para identificar fácilmente los procedimientos de laboratorio o técnicas individuales
  • Coordenadas moldeadas para facilitar la organización y la ubicación
  • Fabricada con polipropileno resistente con asas moldeadas para facilitar la manipulación
  • Esterilizables en autoclave y aptas para congelación
Especificaciones
Cierre incluido No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Rojo
Admite Microtubos (de 1,5 a 2 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 80
Forma Rectangular
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento en congeladores
Para utilizar con (equipo) Tubos de microcentrífuga
N.° por paquete 5 paquetes
Cantidad 5 paquetes
Longitud (métrico) 225 mm
Longitud (imperial) 8.9 in.
Anchura (imperial) 2.6 in.
Altura (imperial) 1,1 in
Diámetro del pocillo (métrico) 11 mm
Tipo de producto Gradilla para microtubos
Estantes None
Altura (métrico) 28 mm
matriz, red, conjunto 5 x 16
Anchura (métrico) 67 mm