Learn More
BRAND™ Polypropylene Micro Tubes Cap Insert
Polypropylene Micro Tubes Cap Insert for use with all non-tamper evident screw caps allows for easy identification.
23.95€
Especificaciones
Tipo de producto | Inserto para tapón |
---|---|
Material | Polipropileno |
Intervalo de temperatura (métrico) | -196°C a +121°C |
Para utilizar con (equipo) | Microtubos, tapones de rosca |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10548931
|
BRAND™
780722 |
Rojo |
23.95€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10324851
|
BRAND™
780724 |
Amarillo |
23.95€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10028960
|
BRAND™
780723 |
Verde |
23.95€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10480243
|
BRAND™
780721 |
Azul |
23.95€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15527851
|
BRAND™
780720 |
Blanco |
23.95€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For micro tubes with attached or bulk screw caps
- Suitable for use with non-tamper evident caps
Especificaciones
Inserto para tapón | |
Polipropileno | |
-196°C a +121°C | |
Microtubos, tapones de rosca |